1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
134040250
ACRO134040250EA 174 EUR InStock
ACRO134040250
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one 99%
1-Benzyl-3-methylpiperidin-4-one
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₃H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044806
Numéro CAS: 34737-89-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5315 to 1.5335 (20°C, 589 nm)
GC ≥98 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité