Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-fluoroaniline 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

134181000
ACRO134181000EA 100 EUR InStock
ACRO134181000
4-Bromo-2-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-fluoroaniline


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 103…108 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010221
Numéro CAS: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey to light brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité