9-Aminoacridine hémihydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
134410010
ACRO134410010EA 86.1 EUR InStock
ACRO134410010
9-Aminoacridine hémihydraté 98%
9-Aminoacridine hémihydraté
Formule: C₁₃H₁₀N₂·0.5H₂O
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28040496
Numéro CAS: 65944-23-2
EINECS: 201-995-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
Specific optical rotation +85° to +95° (20°C, 589 nm) (c=0.5, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité