4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
134580050
ACRO134580050EA 165 EUR InStock
ACRO134580050
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride 99%
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Appearance: Light yellow to beige Powder
Formule: C₁₃H₁₇NO
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039037
Numéro CAS: 10315-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité