Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific

134800050
ACRO134800050EA 84.1 EUR InStock
ACRO134800050
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol 99%
2-Méthyl-2-nitropropane-1,3-diol


Formule: C₄H₉NO₄
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147…149 °C
Numéro MDL: MFCD00024812
Numéro CAS: 77-49-6
EINECS: 201-031-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité