1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dihydro-1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-2H-benzimidazole-2-one
135910010
ACRO135910010EA 107 EUR InStock
ACRO135910010
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone 97%
1-(1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridyl)-2-benzimidazolinone
Appearance: Light yellow to beige Powder
Formule: C₁₂H₁₃N₃O
MW: 215,26 g/mol
Point de fusion: 195…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044827
Numéro CAS: 2147-83-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
UV Lambda max 280 to 284 nm
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité