4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
136980250
ACRO136980250EA 175 EUR InStock
ACRO136980250
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
Appearance: Light beige Crystalline powder
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044832
Numéro CAS: 2249-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 5.73 to 6.21 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité