Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

138200250
ACRO138200250EA 55.5 EUR InStock
ACRO138200250
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine 95%
1,2,3,4-Tétrahydroisoquinoléine


Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 232…233 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006896
Numéro CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5665 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité