Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraméthylsilane 99.9+% pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: TMS

138470250 138471000
ACRO138470250EA 46.4 EUR InStock
ACRO138470250 ACRO138471000
Tétraméthylsilane 99.9+% pour spectroscopie RMN
Tétraméthylsilane


Formule: C₄H₁₂Si
MW: 88,22 g/mol
Point d'ébullition: 26…28 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.64 g/cm³
Point d'éclair: –27 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008274
Numéro CAS: 75-76-3
EINECS: 200-899-1
ONU: 2749
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
GC ≥99.90 %
Suitability (for 1H-NMR position ref.) Passes test
Elemental Analysis 6.09 to 6.59 % N

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité