Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétraphénylcyclopentadiénone 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,3,4,5-Tetraphenylcyclopenta-2,4-dienone

138540250 138541000 138540050
ACRO138540250EA 109 EUR InStock
ACRO138540250 ACRO138541000 ACRO138540050
Tétraphénylcyclopentadiénone 99%
Tétraphénylcyclopentadiénone


Formule: C₂₉H₂₀O
MW: 384,48 g/mol
Point de fusion: 217…222 °C
Densité: 1,233 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001407
Numéro CAS: 479-33-4
EINECS: 207-530-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité