Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isonicotinethioamide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

138770250
ACRO138770250EA 102 EUR InStock
ACRO138770250
Isonicotinethioamide 97%
Isonicotinethioamide


Formule: C₆H₆N₂S
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006437
Numéro CAS: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 201 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité