Acide o-tolylacétique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
139100250
ACRO139100250EA 51.4 EUR InStock
ACRO139100250
Acide o-tolylacétique 99%
Acide o-tolylacétique
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 87…90 °C
Numéro MDL: MFCD00004328
Numéro CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité