Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-Naringenin 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

139820100
ACRO139820100EA 131 EUR InStock
ACRO139820100
(±)-Naringenin 97%
(±)-Naringenin


Formule: C₁₅H₁₂O₅
Point de fusion: 247…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 480-41-1
EINECS: 207-550-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 247 to 254 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité