Chlorure de trimethylammonium 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Trimethylamine hydrochloride
140071000
ACRO140071000EA 24.8 EUR InStock
ACRO140071000
Chlorure de trimethylammonium 98%
Chlorure de trimethylammonium
Formule: C₃H₁₀ClN
MW: 95.57 g/mol
Point de fusion: 283…284 °C
Numéro MDL: MFCD00012478
Numéro CAS: 593-81-7
EINECS: 209-810-0
Merck Index: 12,09841
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité