(±)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146150250
ACRO146150250EA 147 EUR InStock
ACRO146150250
(±)-3-Aminoquinuclidine dichlorhydrate 98%
(±)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆Cl₂N₂
Point de fusion: 321…323 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137395
Numéro CAS: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité