Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Acetamidoethanol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Acetylethanolamine

146200050
ACRO146200050EA 18.7 EUR InStock
ACRO146200050
2-Acetamidoethanol 96%
2-Acetamidoethanol


Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 15.8 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002836
Numéro CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité