Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-(Diéthylamino)phénol 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Diethylaminophenol, N,N-Diethyl-3-aminophenol, N,N-Diethyl-3-hydroxyaniline

146631000
ACRO146631000EA 38.6 EUR InStock
ACRO146631000
3-(Diéthylamino)phénol 99%
3-(Diéthylamino)phénol


Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 70…73 °C
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002265
Numéro CAS: 91-68-9
EINECS: 202-090-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red to grey-brown Flakes or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité