2,5-Xylidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-p-xylene, 2,5-Dimethylaniline
146690050
ACRO146690050EA 23 EUR InStock
ACRO146690050
2,5-Xylidine 99%
2,5-Xylidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 11.5 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007743
Numéro CAS: 95-78-3
EINECS: 202-451-0
ONU: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10217
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5582 to 1.5602 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité