Bis(4-hydroxyphényl)sulfone 99.7%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
146915000
ACRO146915000EA 82.4 EUR InStock
ACRO146915000
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone 99.7%
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Point de fusion: >245 °C
Numéro MDL: MFCD00002350
Numéro CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥245 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité