Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhylvinylsilane 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

147435000
ACRO147435000EA 103 EUR InStock
ACRO147435000
Dichlorométhylvinylsilane 97%
Dichlorométhylvinylsilane


Formule: C₃H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 92 °C (760 mmHg)
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000492
Numéro CAS: 124-70-9
EINECS: 204-710-3
ONU: 2985
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité