EDTA sel trisodique hydraté 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
147865000
ACRO147865000EA 89.1 EUR InStock
ACRO147865000
EDTA sel trisodique hydraté 98%
EDTA sel trisodique hydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149675
Numéro CAS: 85715-60-2
EINECS: 205-758-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥97.5 % (corrected for water)
Water ≤10 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité