Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
147900010
ACRO147900010EA 29.7 EUR InStock
ACRO147900010
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium 99+%
Acide dodécanesulfonique-1 sel de sodium
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007527
Numéro CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité