2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Acetylamino-4-methyl-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride, 2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulphonyl chloride
148360010
ACRO148360010EA 68.3 EUR InStock
ACRO148360010
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride 97%
2-Acetylamino-4-methylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClN₂O₃S₂
MW: 254,72 g/mol
Point de fusion: 161…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005320
Numéro CAS: 69812-29-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité