Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroacétamide 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloroacetamide

148410010 148410050 148415000
ACRO148410010EA 85.6 EUR InStock
ACRO148410010 ACRO148410050 ACRO148415000
Chloroacétamide 98%
Chloroacétamide


Formule: C₂H₄ClNO
MW: 93,51 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…120 °C
Densité: 0.84 g/cm³
Point d'éclair: 170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008027
Numéro CAS: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %
Ammonium chloride (NH4Cl) ≤0.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité