Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzanilide 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Phenylbenzamide

148550050 148552500 148550010 148550500
ACRO148550050EA 22.9 EUR InStock
ACRO148550050 ACRO148552500 ACRO148550010 ACRO148550500
Benzanilide 98%
Benzanilide


Formule: C₁₃H₁₁NO
MW: 197,24 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 161…165 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 13,01060
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité