Sulfite de diméthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl sulphite, Dimethylsulphite
148751000
ACRO148751000EA 152 EUR InStock
ACRO148751000
Sulfite de diméthyle 99%
Sulfite de diméthyle
Formule: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 126 °C (1013 hPa)
Densité: 1.29 g/cm³
Point d'éclair: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00008415
Numéro CAS: 616-42-2
EINECS: 210-481-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4085 to 1.4105 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité