2-Méthylpropane-2-thiol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149020500
ACRO149020500EA 20.2 EUR InStock
ACRO149020500
2-Méthylpropane-2-thiol 99%
2-Méthylpropane-2-thiol
Formule: C₄H₁₀S
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1.1 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point d'éclair: –24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004857
Numéro CAS: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01578
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Dye content ≥70 %
UV Lambda max 612 to 616 nm
Suitability (as track. dye for DNA seq) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité