Propylamine 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149310010
ACRO149310010EA 78 EUR InStock
ACRO149310010
Propylamine 98%, pur
Propylamine
Formule: H₃CCH₂CH₂NH₂
Point d'ébullition: 48 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0.719 g/cm³
Point d'éclair: –30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008205
Numéro CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
ONU: 1277
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08028
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité