Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Heptanol 93%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Heptyl alcohol, Dipropylcarbinol

149850050
ACRO149850050EA 68.4 EUR InStock
ACRO149850050
4-Heptanol 93%
4-Heptanol


Formule: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41.5 °C
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00021934
Numéro CAS: 589-55-9
EINECS: 209-651-7
ONU: 1987
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4215 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité