Oxyde de dipropyle 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
150040500
ACRO150040500EA 118 EUR InStock
ACRO150040500
Oxyde de dipropyle 99+%
Oxyde de dipropyle
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 89 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –123 °C
Densité: 0.73 g/cm³
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009376
Numéro CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
ONU: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08042
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3790 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité