Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,4-Dichlorotoluène 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride

150240050 150242500 150240010
ACRO150240050EA 32.1 EUR InStock
ACRO150240050 ACRO150242500 ACRO150240010
α,4-Dichlorotoluène 99+%
α,4-Dichlorotoluène


Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000914
Numéro CAS: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
ONU: 3427
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥28 °C
GC ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité