4-Nitro-o-anisidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 29 EUR InStock
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139…142 °C
Densité: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007363
Numéro CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité