Myricetin 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
151590250
ACRO151590250EA 97.4 EUR InStock
ACRO151590250
Myricetin 95%
Myricetin
Appearance: Brown-yellow to green-brown Crystalline powder
Formule: C₁₅H₁₀O₈
MW: 318,24 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006827
Numéro CAS: 529-44-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown-yellow to green-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité