Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Thiouracile 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxypyrimidine-2(1H)-thione

151840050 151841000 151845000
ACRO151840050EA 22.5 EUR InStock
ACRO151840050 ACRO151841000 ACRO151845000
2-Thiouracile 99%
2-Thiouracile


Formule: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006039
Numéro CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
ONU: 3077
Merck Index: 12,09504
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 h)
HPLC ≥98.0 %
Appearance of solution (0.5% in 1M NaOH) Clear to light hazy
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité