Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (R)-()-2-Aminobutyric acid, D-2-Aminobutyric acid, D(-)-2-Aminobutyric acid, H-D-Abu-OH

152140250
ACRO152140250EA 312 EUR InStock
ACRO152140250
(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique 99+%
(R)-(-)-2-Aminobutyric acid


Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064414
Numéro CAS: 2623-91-8
EINECS: 220-084-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -20.2° to -22.2° (20°C, 589 nm) c=2, 6N HCl
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Peroxides ≤1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité