2-Aminoazotoluene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
153260250
ACRO153260250EA 42.2 EUR InStock
ACRO153260250
2-Aminoazotoluene 97%
2-Aminoazotoluene
Formule: C₁₄H₁₅N₃
Point de fusion: 101…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007733
Numéro CAS: 97-56-3
EINECS: 202-591-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
Loss on drying ≤3.0 % (110 °C, 1 h)
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité