Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyl mercaptan 70% tech. remainder mainly sulfide

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

153710250
ACRO153710250EA 102 EUR InStock
ACRO153710250
Allyl mercaptan 70% tech. remainder mainly sulfide
Allyl mercaptan


Formule: C₃H₆S
MW: 74,15 g/mol
Densité: 0.93 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004894
Numéro CAS: 870-23-5
EINECS: 212-792-7
ONU: 1228
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥65 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité