Benzo[h]quinoline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154070010
ACRO154070010EA 34.2 EUR InStock
ACRO154070010
Benzo[h]quinoline 97%
Benzo[h]quinoline
Appearance: White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formule: C₁₃H₉N
Point d'ébullition: 338 °C (719 mmHg)
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004984
Numéro CAS: 230-27-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité