Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényl-4-pyridylcétone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenyl 4-pyridyl ketone

154090050
ACRO154090050EA 26.9 EUR InStock
ACRO154090050
Phényl-4-pyridylcétone 98%
Phényl-4-pyridylcétone


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Point d'éclair: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00006430
Numéro CAS: 14548-46-0
EINECS: 238-586-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité