α,α'-Dichloro-o-xylène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
154141000
ACRO154141000EA 140 EUR InStock
ACRO154141000
α,α'-Dichloro-o-xylène 98%
α,α'-Dichloro-o-xylene
Formule: C₈H₈Cl₂
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Numéro MDL: MFCD00000903
Numéro CAS: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Semitransparent white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité