N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
154901000
ACRO154901000EA 247 EUR InStock
ACRO154901000
N-(2-Cyanoethyl)glycine 98%
N-(2-Cyanoethyl)glycine
Appearance: White Powder or flakes
Formule: C₅H₈N₂O₂
Point de fusion: 188…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066903
Numéro CAS: 3088-42-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 193 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité