Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phenylcyclobutanecarbonitrile 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

154950250
ACRO154950250EA 25.7 EUR InStock
ACRO154950250
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile 95%
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Appearance: Clear light yellow Liquid


Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,216 g/mol
Densité: 1.03 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019258
Numéro CAS: 14377-68-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5313 to 1.5333 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité