Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Nitrobenzoyl chloride
155840050
ACRO155840050EA 21.1 EUR InStock
ACRO155840050
Chlorure de 3-nitrobenzoyle 98%
Chlorure de 3-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…35 °C
Densité: 1.42 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007247
Numéro CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité