5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
156000250
ACRO156000250EA 189 EUR InStock
ACRO156000250
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate 95%
5-Bromo-1,3-thiazol-2-amine, bromhydrate
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline powder
Formule: C₃H₃BrN₂S
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012712
Numéro CAS: 61296-22-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %
GC plus methylcyclopentane)
UV at 420 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité