Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthyl-2-pyridone 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one

156390050
ACRO156390050EA 47.8 EUR InStock
ACRO156390050
6-Méthyl-2-pyridone 97%
6-Méthyl-2-pyridone


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 283…284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…160 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006279
Numéro CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité