2-Furoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-Furancarboxylate, Methyl furan-2-carboxylate, Methyl 2-furoate
156870250
ACRO156870250EA 33 EUR InStock
ACRO156870250
2-Furoate de méthyle 98%
2-Furoate de méthyle
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg)
Densité: 1.176 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003236
Numéro CAS: 611-13-2
EINECS: 210-254-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité