Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Diméthoxyphénol 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

158120100 158120500
ACRO158120100EA 76.2 EUR InStock
ACRO158120100 ACRO158120500
3,5-Diméthoxyphénol 97%
3,5-Diméthoxyphénol


Formule: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Point d'ébullition: 172…175 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2
EINECS: 207-917-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 7.3 (5 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité