Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

p-Xylène 99%, pur

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene

158770010 158770025 158775000 158770100
ACRO158770010EA 49.6 EUR InStock
ACRO158770010 ACRO158770025 ACRO158775000 ACRO158770100
p-Xylène 99%, pur
p-Xylène


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008556
Numéro CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..