Sulfure de triphénylphosphine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
159030100
ACRO159030100EA 46.8 EUR InStock
ACRO159030100
Sulfure de triphénylphosphine 99+%
Sulfure de triphénylphosphine
Formule: C₁₈H₁₅PS
Point de fusion: 162…164 °C
Densité: 1,191 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00004917
Numéro CAS: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 164 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité