1-Iodo-2-nitrobenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
159450250
ACRO159450250EA 91.7 EUR InStock
ACRO159450250
1-Iodo-2-nitrobenzène 97%
1-Iodo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 289 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…52 °C
Densité: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007088
Numéro CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %
Oxidizing efficiency ≥99.6 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité